Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits 100 μl
Code produit 10743262 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Code-barres Conditionnement
10743262 Code-barres inclus 50 pièces
12587787 Code-barres inclus 10 pièces
10352200 Aucun code-barres 50 pièces
12577787 Aucun code-barres 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10743262 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR96LC480WBC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.66€
    524.68€ / 50 pièces
    Économisez 85.98€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR à 96 puits 100 μl Corning™ Axygen™ sont spécifiquement conçues pour être compatibles av
La microplaque PCR à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter au système Roche LightCycler 480. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Comprend un film de scellage ultra-transparent et une grille alphanumérique imprimée pour faciliter l’identification des puits.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Comprend des films de scellage
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Code-barres inclus
    Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Blanc
    Type de produit PCR Microplate
    À utiliser avec (équipement) Cycleur de lumière Roche 480
    Matériau Polypropylène
    Volume (métrique) des puits 100 μl
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Comprend Film de scellage ultra-transparent, code-barres, grille alphanumérique imprimée
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 10/boîte