Learn More
Axygen™ Tapis de scellage AxyMats™ pour plaques à 384 puits profonds
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsDescription
Les tapis de scellage Axygen AxyMat peuvent être utilisés dans un large éventail de températures pour les applications de PCR et de stockage. Les AxyMats minimisent l’évaporation et sont en silicone de qualité recherche qui peut être autoclavé. Ils peuvent être réutilisés à la suite d’un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol.
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nbre de puits | 384 |
| Nbre par carton | 50/carton |
| Nb par paquet | 10 |
| Type de produit | Tapis de scellage |
| Type de puits | Carré |
| Plate Compatibility | Plaques DeepWell à 384 puits avec puits carrés |