Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
BIOPHARMA
Code produit 12702856 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 μl
30 μl
45 μl
50 μl
250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation, Pointe fine
Automatisation, Rond
Automatisation, À orifice large
Format:
Portoir, 384 puits
Rack, 1536-puits
Rack, 96
Conditionnement:
19200 pièces
3840 pièces
4800 pièces
960 pièces
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Type de pointe Format Conditionnement
12702856 20 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
11316294 10 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12732846 10 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
11326294 10 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
11980948 20 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12792846 20 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12519177 20 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12772846 20 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12599167 20 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12509177 20 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12782846 20 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 -
11346294 30 μl Stérile Automatisation, Pointe fine Rack, 1536-puits 3840 pièces
15591383 30 μl Non stérile Automatisation, Pointe fine Portoir, 384 puits 19200 pièces
12722866 30 μl Stérile Automatisation, Rond Portoir, 384 puits 19200 pièces
12585727 30 μl Stérile Automatisation, Rond Portoir, 384 puits 3840 pièces
12712866 30 μl Non stérile Automatisation, Rond Portoir, 384 puits 19200 pièces
12575727 30 μl Non stérile Automatisation, Rond Portoir, 384 puits 3840 pièces
15501393 30 μl Stérile Automatisation, Pointe fine Portoir, 384 puits 19200 pièces
12792856 30 μl Non stérile Automatisation, Rond Portoir, 384 puits 19200 pièces
11356294 30 μl Non stérile Automatisation, Rond Portoir, 384 puits 3840 pièces
12545727 45 μl Stérile Automatisation, Pointe fine Portoir, 384 puits 3840 pièces
12535727 45 μl Non stérile Automatisation, Pointe fine Portoir, 384 puits 3840 pièces
12772856 45 μl Non stérile Automatisation, Pointe fine Portoir, 384 puits 19200 pièces
12772866 50 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12579177 50 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12782866 50 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12589177 50 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12792866 50 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12599177 50 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12509187 50 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12702876 50 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12712856 250 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12529177 250 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12722856 250 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12539177 250 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 -
11990948 250 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12732856 250 μl Non stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12742856 250 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 4800 pièces
12549177 250 μl Stérile Automatisation, Rond Rack, 96 960 pièces
12752856 250 μl Non stérile Automatisation, À orifice large Rack, 96 4800 pièces
12559177 250 μl Non stérile Automatisation, À orifice large Rack, 96 960 pièces
12569177 250 μl Stérile Automatisation, À orifice large Rack, 96 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Code produit 12702856 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur FX20RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    333.45€ / 4800 pièces
    Économisez 75.55€
    18% de réduction
En stock
Ces pointes pour robotique Axygen sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales.
La gamme de produits de marque Axygen inclut une gamme complète de pointes pour les systèmes automatisés de manipulation de liquides Beckman Coulter. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes de pipettes sont également disponibles avec Maxymum Recovery, une technologie de faible rétention unique qui améliore les performances des pointes et optimise l’utilisation de vos échantillons précieux.
  • Disponibles en rack, en rack stérile et avec protection contre les aérosols (filtre)
  • Compatibles avec les instruments Beckman Biomek FX et Beckman Multimek à tête AP
  • Également compatibles avec la tête Span- lorsque la fonction de détection de niveau de liquide est désactivée
  • Linéarité inégalée pour s’assurer que la pointe pénètre systématiquement dans le puits en douceur
  • Compatible 384/1536 pour répondre à vos applications les plus exigeantes
  • Les pointes à large alésage sont idéales pour le pipetage des matières visqueuses, de l’ADN génomique ou des cultures cellulaires délicates
  • La pointe fine améliore la précision à des volumes d’échantillons plus faibles
  • Les pointes Maxymum Recovery™ réduisent la perte d’échantillon, améliorent la reproductibilité et la précision, et minimisent l’utilisation d’échantillons et de réactifs précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ANSI
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
À utiliser avec (application) Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus
Format Rack, 96
Type de pointe Automatisation, Rond
Conditionnement 10 rack/Pk, 5 PKS/Cs.
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Gamme de produits Beckman Biomek