Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes de pipettes robotiques
- Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
-
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
Code produit 12742856
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 μl
30 μl
45 μl
50 μl
250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation, Pointe fine
Automatisation, Rond
Automatisation, À orifice large
Format:
Portoir, 384 puits
Rack, 1536-puits
Rack, 96
Conditionnement:
19200 pièces
3840 pièces
4800 pièces
960 pièces
42 product options available for selection
| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Type de pointe | Format | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 12742856 | 250 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 11316294 | 10 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12732846 | 10 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 11326294 | 10 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12792846 | 20 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 11980948 | 20 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12702856 | 20 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12519177 | 20 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12772846 | 20 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12599167 | 20 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12509177 | 20 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12782846 | 20 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | - |
| 11346294 | 30 μl | Stérile | Automatisation, Pointe fine | Rack, 1536-puits | 3840 pièces |
| 15591383 | 30 μl | Non stérile | Automatisation, Pointe fine | Portoir, 384 puits | 19200 pièces |
| 12722866 | 30 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Portoir, 384 puits | 19200 pièces |
| 12585727 | 30 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Portoir, 384 puits | 3840 pièces |
| 12712866 | 30 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Portoir, 384 puits | 19200 pièces |
| 12575727 | 30 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Portoir, 384 puits | 3840 pièces |
| 15501393 | 30 μl | Stérile | Automatisation, Pointe fine | Portoir, 384 puits | 19200 pièces |
| 12792856 | 30 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Portoir, 384 puits | 19200 pièces |
| 11356294 | 30 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Portoir, 384 puits | 3840 pièces |
| 12545727 | 45 μl | Stérile | Automatisation, Pointe fine | Portoir, 384 puits | 3840 pièces |
| 12772856 | 45 μl | Non stérile | Automatisation, Pointe fine | Portoir, 384 puits | 19200 pièces |
| 12535727 | 45 μl | Non stérile | Automatisation, Pointe fine | Portoir, 384 puits | 3840 pièces |
| 12579177 | 50 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12772866 | 50 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12589177 | 50 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12782866 | 50 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12792866 | 50 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12599177 | 50 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12509187 | 50 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12702876 | 50 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12712856 | 250 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12529177 | 250 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12539177 | 250 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | - |
| 12722856 | 250 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 11990948 | 250 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12732856 | 250 μl | Non stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12549177 | 250 μl | Stérile | Automatisation, Rond | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12752856 | 250 μl | Non stérile | Automatisation, À orifice large | Rack, 96 | 4800 pièces |
| 12559177 | 250 μl | Non stérile | Automatisation, À orifice large | Rack, 96 | 960 pièces |
| 12569177 | 250 μl | Stérile | Automatisation, À orifice large | Rack, 96 | 960 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
12742856
Fournisseur
Axygen™
Code fournisseur
FX250RS
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
421.32€
399.81€ / 4800 pièces
Économisez 21.51€
5% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatibles avec les instruments Beckman Biomek FX et Beckman Multimek à tête AP96
- Linéarité inégalée pour s’assurer que la pointe pénètre systématiquement dans le puits en douceur
- Compatibles avec le modèle à 384 / 1536 puits pour répondre à vos applications les plus exigeantes
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
| À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
| Format | Rack, 96 |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Conditionnement | 10 rack/Pk, 5 PKS/Cs. |
| À utiliser avec (équipement) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Gamme de produits | Beckman Biomek |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus Afficher moins |