Learn More
Axygen™ Tubes à centrifuger coniques
Code produit 11354205 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
25 tubes et bouchons/rack, 20 racks/cs.
Sachet
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Conditionnement
11354205 50 mL Sachet 500 pièces
11324175 15 ml 25 tubes et bouchons/rack, 20 racks/cs. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354205 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur SCT50ML500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    137.95€ / 500 pièces
    Économisez 48.05€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-01-2027
Tubes gradués à fond conique
  • Évalué à 12 000 FCR
  • Graduations imprimées et surface d’écriture pour l’identification des échantillons
  • Les bouchons à vis peuvent être fermés d’une main.
  • Des options stériles sont également disponibles.
  • Sans DNAse /
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à vis
Matériau du bouchon HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 50 mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Pour l’identification des échantillons
Comprend Bouchon à vis
Nb par paquet 50/Bte
Conditionnement Sachet
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme du fond Cylindrique
FCR max. 12000xG
Type de produit Tube à centrifuger