Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif jetables à fond en V
Product Code. p-4909860 Shop All Axygen Scientific Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100/boîte
200/boîte
Conditionnement individuel ; 100/boîte
Divisé ; 100/boîte
Divisé ; 200/boîte
Divisé ; Conditionnement individuel ; 100 / boîte
Unit Size:
100 pièces
200 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement Unit Size
12537967 25 ml Non stérile Divisé ; 100/boîte 100 pièces
12537997 25 ml Stérile Divisé ; 200/boîte 200 pièces
12547967 25 ml Stérile Divisé ; Conditionnement individuel ; 100 / boîte 100 pièces
12547997 100 ml Stérile 200/boîte 200 pièces
12567967 100 ml Stérile Conditionnement individuel ; 100/boîte 100 pièces
12557967 100 ml Non stérile 100/boîte 100 pièces
10241570 25 ml Non stérile 100/boîte 100 pièces
12557997 25 ml Stérile 200/boîte 200 pièces
12587967 25 ml Stérile Conditionnement individuel ; 100/boîte 100 pièces
12597967 50 ml Non stérile 100/boîte 100 pièces
12567997 50 ml Stérile 200/boîte 200 pièces
12507977 50 ml Stérile Conditionnement individuel ; 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12537967 Supplier Axygen™ Supplier No. RES2CV25
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Produit conçu pour s’adapter à tous les pipeteurs multicanaux
Les réservoirs jetables Axygen sont conçus pour accueillir toutes les pipettes multicanaux. La conception à quatre coins et à fond en forme de V pointu garantit une récupération maximale des échantillons. Tous les réservoirs sont blancs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité ANSI, sans RNase / DNase, apyrogène
Couleur blanc
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
Conditionnement Divisé ; 100/boîte
Jetable Usage unique