Learn More
Axygen™ Tapis de scellage et applicateur de film EasyPress
Code produit 12683926 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12683926 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12683926 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur ITEPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2905.00€
    2580.27€ / 1 pièces
    Économisez 324.73€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Application simple et efficace des Axymats et des ImpermaMats
Axygen™ EASY PRESS est un dispositif manuel qui permet une application simple et efficace des tapis de scellage Axymats et/ou Impermamats sur des microplaques à 24, 48, 96 ou 384 puits, des plaques DeepWell, des systèmes de tubes de microtitration et des plaques PCR. Le système EASY PRESS peut être rapidement ajusté pour manipuler toute plaque de taille de différentes hauteurs (blocs DeepWell 384 PCR à 2 ml) à l’aide de la grande molette.
  • Convient aux plaques à puits profonds, aux microplaques PCR dans les formats 96 et 384
  • Flexible - peut être utilisé avec des plaques de différentes tailles et types
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    À utiliser avec (équipement) Axymats, plaques à puits profonds, microplaques, plaques PCR
    Nb par paquet 1 de chaque
    Type de produit Scelleuse
    Quantité 1 de chaque