Learn More
Axygen™ Accessoire pour système de documentation sur gel, verre orange
Pour une utilisation avec le système de documentation sur gel (GD-1000)
Marque: Axygen™ GD-OG
167.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23272" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.15000kg
Description
Idéal pour réduire l’arrière-plan lors de la découpe de bandes avec de la lumière bleueSpécification
Système de documentation sur gel (GDBL-1000) | |
Verre orange |