Learn More
Axygen™ Accessoire pour système de documentation sur gel, concentrateur USB
Code produit 16643014 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de documentation sur gel (GDBL-1000)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16643014 Système de documentation sur gel (GDBL-1000) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16643014 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur GDUSBS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    161.18€ / 1 pièces
    Économisez 3.82€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Pour une utilisation avec le système de documentation sur gel (GDBL-1000)
Étendez le nombre de ports USB du BL du système de documentation sur gel (GDBL-1000) à plus de .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit USB Moyeu
À utiliser avec (équipement) Système de documentation sur gel (GDBL-1000)