Learn More
Axygen™ Accessoire pour système de documentation sur gel, plateau transparent aux UV
Code produit 16683004 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de documentation sur gel (GDBL-1000)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16683004 Système de documentation sur gel (GDBL-1000) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16683004 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur GDGCS
Expédition estimée: 26-02-2027
Pour une utilisation avec le système de documentation sur gel (GD-1000)
Protège le transilluminateur UV lors de la découpe des bandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateau de transmission UV
À utiliser avec (équipement) Système de documentation sur gel (GDBL-1000)