Learn More
Axygen™ Systèmes de documentation sur gel
Code produit 15554169 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
GD-1000
GDBL-1000
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15554169 GD-1000 1 pièce
15584109 GDBL-1000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15554169 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur GD1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9445.92€
    7059.29€ / 1 pièces
    Économisez 2386.63€
    25% de réduction
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capturez facilement la qualité de publication, images TIFF 16 bits
Axygen™ Les systèmes de documentation sur gel capturent facilement des images TIFF 16 bits de qualité publication. Les systèmes sont rapides à mettre en place et ont une interface utilisateur intuitive pour la capture d’images, l’annotation et le réglage du contraste. Les images sont facilement enregistrées et ouvertes dans le logiciel d’analyse du gel courant pour une analyse plus détaillée.
  • Exposition automatique : —vous n'aurez plus jamais à manipuler manuellement l'appareil photo.
  • Prêt à l'—emploi : il suffit de connecter l'ordinateur (non fourni) et de charger le logiciel.
  • Transilluminateurs à double longueur d’onde longue durée
  • Caméra à résolution exceptionnellement élevée (5,4 MP)
  • L’armoire est compacte avec un interrupteur de coupure des ultra-violets (UV) pour éviter toute exposition à la lumière UV si la porte de l’armoire est ouverte alors que la lumière UV est allumée
  • Caractéristiques
  • L'onglet Darkroom vous permet de sélectionner parmi les sources de lumière UV 302, UV 365, Epi White ou Epi Blue (système BL uniquement), ainsi qu'un plateau d'éclairage Trans White en option.
  • L’outil d’exposition automatique calcule le temps d’exposition optimal en un seul clic. Vous pouvez également utiliser l’outil Slider pour régler manuellement le temps d’exposition et afficher une image en temps réel mise à jour.
  • L’outil Select ROI vous permet de sélectionner une région d’intérêt. Les calculs de l’exposition automatique sont uniquement basés sur la région sélectionnée. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les gels avec des bandes intenses ou faibles.
  • L'outil d'excision de bande vous permet de désactiver temporairement les précautions de sécurité du système pour visualiser le gel avec les lumières allumées.**
  • Les outils d’imagerie comprennent le rognage, la rotation, le redimensionnement, le contraste, la saturation et le zoom. Les outils d’annotation comprennent plusieurs outils de texte et de dessin. Les images finies peuvent être enregistrées, imprimées, envoyées par e-mail ou exportées à des fins d’analyse approfondie.
  • Les ampoules à transillumination ont une durée —de vie de 30 000 heures, ce qui équivaut à plus de 3,5 ans en utilisation continue.
  • **Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des rayons UV.
  •  
  • Appareil photo : résolution d’image de 5,4 MP
  • Objectif : f/1,8
  • Sources lumineuses : Epi White, transillumination à double longueur d'onde à 302 nm
  • Plateau d'éclairage blanc translucide : optionnel
  • Champ de vision : 15 cm x 20 cm
  • Armoire:• Capteur de porte pour éviter toute exposition accidentelle aux UV ; éteint automatiquement la lampe UV lorsque la porte est ouverte ; •Dispositif de sécurité permettant la découpe de bandes sur le transilluminateur UV avec arrêt automatique après 5 minutes
  • Filtre d'émission : 590 nm
  • Curseur de filtre à 3 positions : Non
  • Certifications : CE, cTUVus
  • Empreinte au sol du produit : 12 (30,48 cm x 38,1 cm)
  • Ordinateur:• Système opérateur: Mircrosoft™ Windows™ 7 ou plus ; •Configuration matérielle minimale requise : Intel™ Processeur, vitesse du processeur 1,4 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go d'espace disque disponible, 2 ports USB
Informations sur la commande
PC non inclus
Certifications
CE, cTUVus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Filtre d’émission : 590 nm
Comprend Système de documentation sur gel, Epi-White Light, plateau d'éclairage à lumière blanche en option. (Ordinateur portable vendu séparément.)
Système d’exploitation Configuration minimale requise : ordinateur portable avec Microsoft Windows 8 : Processeur cadencé à 1,4 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go d'espace disque disponible, 2 ports USB
Modèle GD-1000
Type de lentille f1.8
Type de caméra Résolution de l’image de 5,4 MP
Dimensions 30,48 x 38,1 cm (12 x 15 in)
Type de produit Système de documentation sur gel