Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées Clear Hanging Format pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™, lot de 5
BIOPHARMA
Code produit 15571393 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 μl
Conditionnement:
3840 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15571393 1 000 μl 3840 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15571393 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur HT1000CHTRS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    422.46€ / 3840 pièces
    Économisez 97.54€
    18% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
Compatibles avec les stations de manipulation de liquides automatisées Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™
Axygen offre un choix alternatif pour votre système Hamilton™ STARline.
Ces conseils sont les suivants :
  • Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
  • Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
  • Disponibles sous forme de pointes en polypropylène noir transparent ou conducteur
  • Disponible en rack à pointes suspendues 96 puits, rack à pointes imbriquées et format rack individuel pour sièges de pont
  • Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
À utiliser avec (application) Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus
Format Portoir pour pointes suspendu
Type de pointe Automatisation
Conditionnement 5 rack/Pk, 8 PKS/Cs.
À utiliser avec (équipement) Hamilton MICROLAB Nimbus