Learn More
Beskrivelse
Le coulage de gel externe est efficace, car le coulage et l’écoulement du gel peuvent se produire simultanément. Le réservoir moulé par injection monobloc est durable et étanche, tandis que les cassettes des électrodes d’études sont modifiables par l’utilisateur. Cette unité compacte peut séparer jusqu’à 550 échantillons en fonction de la configuration. Le système nécessite uniquement 1500 ml de tampon, ce qui en fait un choix économique pour une grande unité. Le système comprend le renforceur de contraste innovant Axygen pour faciliter la visualisation des puits lors du chargement des échantillons. Il est réversible avec un fond blanc pour visualiser l’écoulement des gels avec des marqueurs de poids moléculaire colorés.
- Deux plateaux de gels inclus : 20 x 20 cm et 20 x 25 cm
- Renforceur de contraste Axygen
- Électrodes remplaçables par l’utilisateur
- Volume de tampon faible
- Coulage de gel externe
- Ports de recirculation
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Type | Cuve d’éléctrophorèse horizontale |
| Volume (métrique) du tampon | 1500 ml |
| Dimensions (L x l) | 23 x 39.5 cm |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?