Learn More
Axygen™ Cuve d’électrophorèse horizontale, 7 cm
Code produit 15539923 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
7 x 7 cm, 7 x 10 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15539923 7 x 7 cm, 7 x 10 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15539923 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur HGB7
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chaque dispositif est livré avec deux plateaux de gels
Les boîtes horizontales pour gel Axygen sont des unités complètes de haute qualité conçues pour une durabilité et une efficacité exceptionnelles. Les boîtes pour gel incluent un coulage de gel externe étanche pour permettre le coulage d’un gel à l’extérieur de la cuve tandis qu’un autre gel s’écoule à l’intérieur. Les unités sont disponibles en quatre tailles différentes et chaque unité est livrée avec deux tailles de plateaux de gel. Par ailleurs, les électrodes sont faciles à remplacer, elles sont encastrées pour réduire tout risque d’endommagement Ces boîtes pour gel sont une excellente valeur ajoutée : elles assureront avec fiabilité de nombreuses années de services.
Caractéristiques
  • Flexibilité - Chaque unité est livrée avec 2 tailles de plateaux pour gel pour optimiser les applications
  • Coulage de gel externe dans la cuve pour écouler les gels tout en coulant le gel suivant
  • Facilité d’utilisation : le renforceur de contraste Axygen simplifie le chargement des gels
  • Le moulage par injection robuste est couvert par une garantie de 3 ans
  • Des unités plus grandes sont livrées avec des ports de recirculation pour permettre un échange de tampon
Quatre tailles de réservoirs horizontaux. Chacun est livré avec 2 tailles de plateaux pour gel qui permettent le coulage de gel externe. Trois tailles plus grandes sont fournies avec des orifices de recirculation pour une utilisation en fonction des besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Dimensions (L x l) 7 x 7 cm, 7 x 10 cm
Longueur (impériale) 2.7 in
Longueur (métrique) 7 cm
Largeur (impériale) 2.7 po, 3.9 po
Largeur (métrique) 7 cm, 10 cm