Learn More
Axygen™ Dispositifs portatifs de séparation à billes magnétiques IMAG
Code produit 15879692 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque 96 puits
Tube
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
15879692 Plaque 96 puits 1 pièce
17246740 Tube -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15879692 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur IMAG96P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.55€
    1365.47€ / 1 pièces
    Économisez 65.08€
    4% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Multipliez le débit de séparation par le retournement des tubes ou microplaques
L’utilisation de dispositifs de séparation magnétique (MSD) est essentielle dans tout procédé de purification paramagnétique basé sur des billes. Traditionnellement, les MSD ne sont généralement pas optimisés pour une utilisation manuelle et la plupart nécessitent des systèmes électriques de manipulation des liquides. Les MSD IMAG sont disponibles en format tube ou microplaque et sont conçus pour simplifier le traitement manuel des séparations de billes magnétiques, y compris la purification et le nettoyage des acides nucléiques, les essais à base cellulaire et les purifications d’anticorps et de protéines.
  • Les MSD IMAG peuvent accueillir des formats de microplaques à tube unique ou à 96 puits
  • Temps de séparation rapide
        - Les aimants forts permettent des temps de séparation inférieurs à 30 secondes
        - Support des tubes ou des microplaques permettant des étapes de lavage rapides
  • Le fonctionnement manuel permet une cadence de traitement basse ou élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque 96 puits
Isolation Technology Microbille magnétique
À utiliser avec (équipement) 96 microplaques
À utiliser avec (application) Purification et nettoyage de l’acide nucléique, tests sur cellules, purification d’anticorps et de protéines
Comprend Aimants forts pour une séparation en moins de 30 s
Type de produit Dispositif de séparation magnétique
Quantité Unité