Learn More
Axygen™ Dispositifs portatifs de séparation à billes magnétiques IMAG
GREENER_CHOICE
Code produit 17246740 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque 96 puits
Tube
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format unitSize
17246740 Tube -
15879692 Plaque 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17246740 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur IMAG12T
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Multipliez le débit de séparation par le retournement des tubes ou microplaques
L’utilisation de dispositifs de séparation magnétique (MSD) est essentielle dans tout procédé de purification paramagnétique basé sur des billes. Traditionnellement, les MSD ne sont généralement pas optimisés pour une utilisation manuelle et la plupart nécessitent des systèmes électriques de manipulation des liquides. Les MSD IMAG sont disponibles en format tube ou microplaque et sont conçus pour simplifier le traitement manuel des séparations de billes magnétiques, y compris la purification et le nettoyage des acides nucléiques, les essais à base cellulaire et les purifications d’anticorps et de protéines.
  • Les MSD IMAG peuvent accueillir des formats de microplaques à tube unique ou à 96 puits
  • Temps de séparation rapide
  • Les aimants forts permettent des temps de séparation inférieurs à 30 secondes
  • Support des tubes ou des microplaques permettant des étapes de lavage rapides
  • Le fonctionnement manuel permet une cadence de traitement basse ou élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Tube
À utiliser avec (équipement) Tube à bouchon à vis de 0,5, 1,5 et 2 mL
À utiliser avec (application) Purification et nettoyage de l’acide nucléique, tests sur cellules, purification d’anticorps et de protéines
Comprend Aimants forts pour une séparation en moins de 30 s
Quantité Unité