Learn More
Axygen™ Tapis de scellage ImpermaMat AxyMats™ pour plaques à 384 puits profonds
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsDescripción
Le tapis résistant aux produits chimiques ImpermaMat AxyMats™ Axygen™ réduit au maximum l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage Les tapis ImpermaMats sont des tapis de scellage réutilisables et résistants aux produits chimiques, qui assurent un haut degré de confiance. Pour les applications de stockage impliquant des solvants plus agressifs, ils ne contiennent pas d’adhésifs ni de substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent également être réutilisés.
Résistance chimique - Peuvent être utilisés dans n’importe quelle application nécessitant la présence de DMSO ou d’un solvant similaire Sans adhésifs ni substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons Fermeture étanche sur la plaque sans évaporation d’échantillons ni contamination de puits à puits Utilisation sur une large plage de températures comprise entre -80 °C et +121 °C Grille alphanumérique à fort contraste pour faciliter l’identification des puits Compatibilité : P-384-120SQ-C, P-384-240SQ-C À utiliser avec des plaques DeepWell à 384 puits
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nbre de puits | 384 |
| Nbre par carton | 50/carton |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Plage de températures (impériale) | -176°F à 250°F |
| Type de produit | Tapis de scellage Impermamat |
| Plage de températures (métrique) | -80°C à +121°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?