Learn More
Axygen™ Plaques PCR compatibles avec le système LightCycler 480, 96 puits
Code produit 12739628 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12739628 Transparent 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12739628 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR96LC480CNF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    270.72€ / 50 pièces
    Économisez 89.28€
    24% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
La plaque à 96 puits est adaptée au système Roche LightCycler™ 480
  • Produit certifié sans RNase ni DNase
  • non stériles
  • Grande grille alphanumérique pour faciliter l’identification des puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Type de produit PCR Microplate
À utiliser avec (équipement) Pour le cycleur de lumière Roche 480
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Comprend Grille alphanumérique imprimée
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte