Learn More
Axygen™ Thermocycleur Maxygene II
Code produit 15378301 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
4°C à 99°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
15378301 4°C à 99°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15378301 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur THERM1000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Le thermocycleur Axygen™ Maxygene II offre une vitesse accrue et des fonctionnalités avancées, offrant des performances exceptionnelles.
  • Programmation simple et flexible
  • Cycles rapides
  • Flux de travail amélioré sur les cycleurs à gradient traditionnel
  • Vitesse de montée jusqu’à 5°C/s
  • Interface utilisateur conviviale
  • Le couvercle chauffant réglable peut accueillir des barrettes, des tubes et des microplaques
  • Protocoles standard préprogrammés
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 120 à 240 V
Type de produit Thermocycleur sur des blocs de 96 puits
Hauteur (métrique) 250 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Profondeur (métrique) 430 mm
Gamme de températures 4°C à 99°C
Fréquence 50 à 60 Hz