Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif multipuits, à profil haut
Code produit 11311974 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
80 ml
84 ml
264 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Canaux:
4
8
12
Conditionnement:
25/boîte
Conditionnement individuel ; 25/boîte
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Canaux Conditionnement Conditionnement
11311974 84 ml Non stérile 12 25/boîte 25 pièces
11300265 264 ml Stérile 12 Conditionnement individuel ; 25/boîte 25 pièces
12537867 50 ml Non stérile 4 25/boîte -
11330265 80 ml Non stérile 8 25/boîte 25 pièces
11340265 80 ml Stérile 8 Conditionnement individuel ; 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11311974 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RESMW12HP
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
  • Durables et économiques
  • Différents formats pour plusieurs applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 84 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
Nbre par carton 25/carton
Nb par paquet 25/Bte
Conditionnement 25/boîte
Volume (métrique) des puits 22 ml
Canaux 12
Jetable Usage unique