Description
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
- Durables et économiques
- Différents formats pour plusieurs applications
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 32 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Nbre par carton | 25/carton |
| Nb par paquet | 1/Bte |
| Conditionnement | Conditionnement individuel ; 25/boîte |
| Volume (métrique) des puits | 4 ml |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.