Learn More
Axygen™ Pointes robotisées Oasis™
Code produit 12772886 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
200 μl
Couleur de rack:
Gris
bleu
Filtré:
Produit non filtré
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur de rack Filtré Conditionnement
12772886 100 μl Gris Produit non filtré 4800 pièces
12599207 200 μl bleu Produit non filtré -
12579207 100 μl Gris Produit non filtré 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12772886 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur OT100R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    550.69€ / 4800 pièces
    Économisez 129.31€
    19% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
Pour une utilisation avec les systèmes de manipulation de liquides automatisés Oasis
  • Format des pointes : 96 pointes
  • Plage de volume de la pointe : 50 μ l à 200 μl
  • Matériau de la pointe : En PP transparent
  • Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
  • Apyrogènes
  • Options disponibles :
    - Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
    - Non stériles ou stériles
  • Têtes compatibles : Volume standard 8 ou 96 canaux
  • Format de rack : ANSI, SLAS
  • Les portoirs de tubes sont en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack Gris
Déclaration de pureté Sans DNase / RNase
Format Rack
Type de pointe Automatisation, Rond
Conditionnement En rack
Quantité 50 portoirs/boîte
À utiliser avec (équipement) Dynamic Devices Oasis
Gamme de produits Oasis
Matériau Polyéthylène