Learn More
Axygen™ Tubes PCR avec bouchon bombé de 0,2 ml
Code produit 11341914 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Spectre
Transparent
Vert
Violet
Type de produit:
Maxymum Recovery, tubes PCR à bouchon bombé
Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine
Conditionnement:
1000 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Conditionnement
11341914 Blanc Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine 1000 pièces
11311924 Assorties Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine 1000 pièces
11351914 Bleu Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine 1000 pièces
10820721 Blanc Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine -
11370145 Transparent Maxymum Recovery, tubes PCR à bouchon bombé 1000 pièces
11361914 Vert Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine 1000 pièces
11371914 Orange Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine 1000 pièces
11381914 Rouge Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine -
12565617 Spectre Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine 1000 pièces
11391914 Violet Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine 1000 pièces
11301924 Jaune Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11341914 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR02DC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.59€
    68.54€ / 1000 pièces
    Économisez 5.05€
    6% de réduction
Expédition estimée: 08-03-2027
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
  • Tubes PCR avec 0,2 ml de volume
  • Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
  • Disponibilité dans une grande variété de couleurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
Couleur Blanc
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 1 000/boîte ; 10 sachets/boîte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bouchon bombé
Format Tube
Type de produit Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine