Learn More
Axygen™ Tubes PCR à bouchon plat, 0,2 ml
GREENER_CHOICE
Code produit 11336054 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Spectre
Transparent
Vert
Violet
Type de produit:
Tube PCR à paroi mince
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Conditionnement
11336054 Violet Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
11396044 Bleu Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
11356054 Assorties Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
12746849 Transparent Tube PCR à paroi mince 10000 pièces
11376044 Transparent Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
11306054 Vert Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
11316054 Orange Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
11326054 Rouge Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
11346054 Jaune Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
12545627 Spectre Tube PCR à paroi mince 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11336054 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR02V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.21€
    70.34€ / 1000 pièces
    Économisez 4.87€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conception adaptée aux blocs à 96 puits standard. Les tubes PCR Axygen™ de 0,2 m à bouchon plat sont fabriqués en PP non stérile. Chaque tube conique est doté d’une épaisseur de paroi mince et constante. Le bouchon s’ajuste parfaitement, permettant de protéger le contenu et d’éviter l’évaporation. Disponibles dans un assortiment de couleurs.
Conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard. Les tubes PCR Axygen™ de 0,2 m à bouchon plat sont fabriqués en PP non stérile. Chaque tube conique est doté d’une épaisseur de paroi mince et constante. Le bouchon s’ajuste parfaitement, permettant de protéger le contenu et d’éviter l’évaporation. Disponibles dans un assortiment de couleurs.
  • Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel
  • Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
  • Le bouchon d’insertion uniforme assure l’étanchéité sur toute la longueur pour un ajustement parfait qui empêche l’évaporation de l’échantillon
  • L’option Maxymum Recovery™ offre une rétention très faible et un rendement élevé
  • Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le codage couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
Couleur Violet
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 1000/sachet, 10 sachets/boîte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bouchon plat
Format Tube
Type de produit Tube PCR à paroi mince