Learn More
Scelleuse pour plaques Axygen™
Code produit 12312099 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12312099 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12312099 Fournisseur Axygen Code fournisseur HS1230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7260.00€
    6595.33€ / 1 pièces
    Économisez 664.67€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Scellage uniforme et cohérent des microplaques.
  • Température d’étanchéité réglable : 100°C à 190°C
  • Matériaux de microplaques compatibles : PP (polypropylène), PS (polystyrène), PE (polyéthylène)
  • Types de microplaques compatibles : Plaques de dosage standard, plaques de stockage DeepWell, plaque PCR
  • Panneau de commande convivial
  • Le fonctionnement d’étanchéité est automatisé afin de garantir des résultats homogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 230 V
À utiliser avec (application) Idéal pour un laboratoire à débit faible à moyen qui nécessite une étanchéité uniforme et homogène des microplaques
Plage de températures de soudure De 100° à 190°C