Learn More
Axygen™ Accessoire pour scelleuse pour plaques semi-automatiques PlateMax™, films de scellage à chaud
Code produit 12779618 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Film de thermoscellage
Film de thermoscellage détachable pour qPCR
Film de thermoscellage en aluminium perforable
Film de thermoscellage pour le stockage des composés
Film de thermoscellage pour qPCR
Conditionnement:
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12779618 Film de thermoscellage détachable pour qPCR 500 pièces
12769618 Film de thermoscellage pour qPCR -
12647765 Film de thermoscellage pour le stockage des composés 500 pièces
12627765 Film de thermoscellage 500 pièces
12637765 Film de thermoscellage en aluminium perforable -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12779618 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur HS150QPCR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    418.28€ / 500 pièces
    Économisez 201.72€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-04-2027
Conçues pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA et la culture cellulaire
Les films de scellage pour microplaques Axygen PlateMax sont conçus pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel au stockage. Ils peuvent être utilisés dans une vaste gamme de températures, les rendant adaptés à presque tou
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Scellage des plaques
À utiliser avec (équipement) Scelleuse pour plaques PlateMax
Matériau Polyester
Nbre par carton 500/carton
Nb par paquet 100/boîte
Type de produit Film de thermoscellage détachable pour qPCR