Learn More
Axygen™ Embouts de pipetage automatique noirs suspendus pour Hamilton Microlab™ Ligne d'étoiles et Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 12822283 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
300 μl
1 000 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Produit non filtré
À filtre
Format:
Portoir pour pointes suspendu
Rack empilé
Conditionnement:
11520 pièces
1536 pièces
2304 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Filtré Format unitSize
12822283 10 μl Non stérile Produit non filtré Portoir pour pointes suspendu 2304 pièces
12842283 10 μl Stérile Produit non filtré Portoir pour pointes suspendu 2304 pièces
12852293 10 μl Non stérile Produit non filtré Rack empilé 11520 pièces
12832283 10 μl Stérile À filtre Portoir pour pointes suspendu 2304 pièces
12862283 50 μl Non stérile Produit non filtré Portoir pour pointes suspendu 2304 pièces
12852283 50 μl Stérile Produit non filtré Portoir pour pointes suspendu -
12892283 50 μl Stérile À filtre Portoir pour pointes suspendu 2304 pièces
12892293 50 μl Non stérile Produit non filtré Rack empilé 11520 pièces
12882283 300 μl Non stérile Produit non filtré Portoir pour pointes suspendu 2304 pièces
12872283 300 μl Stérile Produit non filtré Portoir pour pointes suspendu -
12832303 300 μl Non stérile Produit non filtré Rack empilé 11520 pièces
12802293 300 μl Stérile À filtre Portoir pour pointes suspendu -
12832293 1 000 μl Stérile À filtre Portoir pour pointes suspendu 1536 pièces
12822293 1 000 μl Stérile Produit non filtré Portoir pour pointes suspendu 1536 pièces
12812293 1 000 μl Non stérile Produit non filtré Portoir pour pointes suspendu -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 12822283 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur HT10CBKHTR
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus
Axygen offre une gamme complète de conseils pour les systèmes d’automatisation de Hamilton™ Microlab™.
Les conseils sont les suivants :
  • Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
  • Exempt de RNase/DNase et apyrogène
  • Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
  • Des pointes conductrices en polypropylène noir sont disponibles dans un rack à pointe suspendue à 96 puits et un rack à pointes imbriquées et un format de rack individuel pour sièges de pont
  • Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Starlet, StarPlus et Nimbus™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Noir
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
À utiliser avec (application) Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications
Format Portoir pour pointes suspendu
Type de pointe Automatisation, Rond
Conditionnement 1 rack/Pk, 24 PKS/Cs.
À utiliser avec (équipement) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus