Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Capuchons et bouchons de tubes
- Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques
-
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques
Code produit 10692261 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rose
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Sans boucle
À boucle
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
41 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Stérilité | Format | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10692261 | Jaune | Non stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 12759368 | Marron | Non stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 11306134 | Marron | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 11310325 | Bleu | Non stérile | Sans boucle | - |
| 11300325 | Assorties | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 12508947 | Marron | Stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 12538947 | Transparent | Stérile | Sans boucle | - |
| 12799368 | Transparent | Stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 12518947 | Bleu | Stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 11320325 | Vert | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 10328609 | Vert | Non stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 12789368 | Transparent | Non stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 11366144 | Transparent | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 11330325 | Gris | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 12719378 | Gris | Non stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 12769378 | Marron | Non stérile | À boucle | 4000 pièces |
| 11360325 | Marron | Non stérile | À boucle | 500 pièces |
| 12528957 | Transparent | Stérile | À boucle | 500 pièces |
| 11300335 | Orange | Non stérile | À boucle | 500 pièces |
| 12729388 | Orange | Non stérile | À boucle | 4000 pièces |
| 11350325 | Bleu | Non stérile | À boucle | - |
| 12759378 | Bleu | Non stérile | À boucle | 4000 pièces |
| 12779378 | Transparent | Non stérile | À boucle | 4000 pièces |
| 12739388 | Rose | Non stérile | À boucle | - |
| 11320335 | Rouge | Non stérile | À boucle | 500 pièces |
| 12789388 | Jaune | Non stérile | À boucle | 4000 pièces |
| 11350335 | Jaune | Non stérile | À boucle | 500 pièces |
| 12709398 | Orange | Stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 12799388 | Orange | Non stérile | Sans boucle | - |
| 11360335 | Orange | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 12779388 | Blanc | Non stérile | À boucle | 4000 pièces |
| 11330335 | Violet | Non stérile | À boucle | 500 pièces |
| 11390335 | Violet | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 12588967 | Rouge | Stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 11380335 | Rouge | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 10387849 | Rouge | Non stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 12789398 | Blanc | Stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
| 12528977 | Blanc | Stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 11310345 | Jaune | Non stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 12548977 | Jaune | Stérile | Sans boucle | 500 pièces |
| 12709408 | Jaune | Stérile | Sans boucle | 4000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10692261
Fournisseur
Axygen™
Code fournisseur
SCOY
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
825.00€
551.66€ / 4000 pièces
Économisez 273.34€
33% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Spécification
Spécification
| Comprend | Joint torique |
| Type de produit | Screw Cap with O-ring |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Jaune |
| Format | Sans boucle |
| Nb par paquet | 500/Bte |
| Nbre par carton | 4000/carton |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml, modèles à jupe et sans jupe |
| Jetable | Single-use |