Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits, à profil moyen
Code produit 12527877 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
12527877 Non stérile 25 pièces
12537877 Stérile 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12527877 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RESSW384FX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00€
    364.74€ / 25 pièces
    Économisez 37.26€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-04-2027
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
  • Durables et économiques
  • Différents formats pour plusieurs applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 170 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
Nbre par carton 25/carton
Nb par paquet 25/Bte
Conditionnement 25/boîte
Canaux 384 bacs de fond
Jetable Usage unique