Learn More
Axygen™ Boîtes de stockage
Code produit 16535954 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Multi-couleurs
Noir opaque
Transparent
Quantité:
2/boîte
5/boîte
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
16535954 Noir opaque 2/boîte 2 pièces
16505954 Transparent 5/boîte 5 pièces
16515954 Multi-couleurs 5/boîte 5 pièces
16525954 Bleu 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16535954 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur TR8300BLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.72€
    40.00€ / 2 pièces
    Économisez 1.72€
    4% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Les boîtes de stockage Axygen™ peuvent stocker des échantillons pendant une période prolongée.
  • Prend en charge la congélation à -80°C et l’autoclavage à 121°C.
  • Identification alphanumérique des échantillons.
  • Conçues pour simplifier l’identification des échantillons.
  • La structure en polypropylène est assurée p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) Taille des échantillons : 1,5/2,0 ml
Description Autoclavables
Couleur Noir opaque
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Stockage d’échantillons
Capacité 100 tubes
Type de produit Glacière
Quantité 2/boîte
Plage de températures (métrique) –80°C à +121°C
Longueur (métrique) 14,2 cm
Largeur (métrique) 14,2 cm
Hauteur (métrique) 5,5 cm