Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
BIOPHARMA
Code produit 12517937 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12517937 Transparent 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12517937 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PDW20CS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00€
    225.94€ / 50 pièces
    Économisez 67.06€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
  • Plaques à puits profonds de 2 ml
  • ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions standard
  • La surface ultra plane assure une bonne étanchéité avec film de scellage à chaud
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité ANSI, SLAS 1-2004
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Autoclavable Autoclavables
    Couleur Transparent
    Type de produit Microplaque de stockage ronde à 96 puits profonds
    Matériau Polypropylène
    Volume (métrique) des puits 1,8 mL
    Nbre de puits 96
    Stérilité Stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
    FCR max. 4000 ×g
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 5/boîte
    Plage de températures (impériale) –112°F
    Plage de températures (métrique) -80°C