Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
BIOPHARMA
Code produit 12537837 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nbre de puits:
24
48
96
384
Volume (métrique) des puits:
1,1 mL
1,8 mL
10 000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Conditionnement:
25 pièces
30 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Nbre de puits Volume (métrique) des puits Conditionnement
12537837 Transparent Non stérile 24 10 000 μl 25 pièces
12547907 Transparent Non stérile 384 125 μl -
12557907 Transparent Stérile 384 125 μl 50 pièces
12587907 Transparent Stérile 384 240 μl 50 pièces
11340115 Transparent Stérile 48 5000 μl 25 pièces
11386074 Transparent Non stérile 384 240 μl 50 pièces
11330115 Transparent Non stérile 48 5000 μl 25 pièces
12547917 Vert Non stérile 96 550 μl 50 pièces
12587917 Bleu Non stérile 96 550 μl 50 pièces
12587927 Transparent Stérile 96 1100 μl 50 pièces
12557837 Transparent Stérile 24 10 000 μl 25 pièces
12577927 Transparent Non stérile 96 1,1 mL 50 pièces
12597927 Transparent Non stérile 96 1,8 mL 50 pièces
11350135 Transparent Stérile 96 2000 μl 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 12537837 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PDW10ML24C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.32€
    208.94€ / 25 pièces
    Économisez 57.38€
    21% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
À utiliser pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Axygen™ Les plaques à puits profonds et les plaques d'analyse sont utilisées pour le prélèvement d'échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. Fabriqués en polypropylène, ils offrent une excellente résistance chimique et supportent des températures jusqu'à -80 °C.
  • Excellente résistance chimique
  • ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions au sol
  • Centrifugation à 4 000 FCR
  • Les puits en forme de losange permettent une récupération complète des échantillons
  • Les plaques noires et blanches sont disponibles sur commande spéciale
  • La surface ultra-plate assure une étanchéité adéquate avec le film de thermoscellage
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Array 4 x 6
    Autoclavable Autoclavables
    Couleur Transparent
    Matériau Polypropylène
    Volume (métrique) des puits 10 000 μl
    Nbre de puits 24
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Carré
    À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
    FCR max. 4000 ×g
    Nbre par carton 25/boîte
    Nb par paquet 5/boîte
    Plage de températures (impériale) –112°F
    Plage de températures (métrique) -80°C