Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
À utiliser pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Axygen™ Les plaques à puits profonds et les plaques d'analyse sont utilisées pour le prélèvement d'échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. Fabriqués en polypropylène, ils offrent une excellente résistance chimique et supportent des températures jusqu'à -80 °C.
Excellente résistance chimique ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions au sol Centrifugation à 4 000 FCR Les puits en forme de losange permettent une récupération complète des échantillons Les plaques noires et blanches sont disponibles sur commande spéciale La surface ultra-plate assure une étanchéité adéquate avec le film de thermoscellage
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 125 μl |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Carré |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?