Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
Code produit 12537917 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
12537917 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12537917 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur P96450RCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    170.07€ / 50 pièces
    Économisez 3.93€
    2% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
  • Plaques à puits profonds 550 μl
  • ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions standard
  • La surface ultra plane assure une bonne étanchéité avec film de scellage à chaud
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité ANSI, SLAS 1-2004
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Autoclavable Autoclavables
    Couleur Transparent
    Matériau Polypropylène
    Nbre de puits 96
    Stérilité Stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
    FCR max. 4000 x g
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 10/boîte
    Plage de températures (impériale) –112°F
    Plage de températures (métrique) -80°C