Learn More
Axygen™ Tapis de scellage AxyMats™ pour plaques à 96 puits de 500 ul
Código de producto. 12627215 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Tamaño de la unidad:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pré-fendu Stérilité Tamaño de la unidad
12627215 Non Non stérile -
12551328 Non Stériles 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12627215 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor AM500ULRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.66€
    336.27€ / 50 pièces
    Économisez 15.39€
    4% de réduction
Expédition estimée: 17-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Réduction de l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
Les tapis de scellage Axygen AxyMat peuvent être utilisés dans un large éventail de températures pour les applications de PCR et de stockage. Les AxyMats minimisent l’évaporation et sont en silicone de qualité recherche qui peut être autoclavé. Ils peuvent être réutilisés à la suite d’un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Naturel
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 5
Nb par paquet 10
Pré-fendu Non
Type de produit Tapis de scellage
Type de puits Rond
Plate Compatibility Plaque DeepWell à 96 puits, 0,5 ml
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.