Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de 3 ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
- Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
- Le collecteur d'extrémité pivote à 360°.°
- Les arbres se retirent lorsqu’ils sont pressés contre une rangée de pointes
- Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
- Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
Spécification
Spécification
| Précision | ±8,0/±2,0%, ±6,0/±1,2% |
| Description | Style de pointe : 10 μl |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Pipette multicanaux |
| Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
| Garantie | 3 ans |