Learn More
Axygen™ Pipeteur à 8 canaux Axypet™
Code produit 12712796 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
50 à 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12712796 20 à 200 μl 1 pièce
10608590 1 à 10 μl 1 pièce
10028419 5 à 50 μl 1 pièce
10824221 50 à 300 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12712796 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur AP8200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    628.79€
    582.37€ / 1 pièces
    Économisez 46.42€
    7% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Les pipeteurs Axypet™ Axygen™ associent des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
  • Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
  • Garantie de 3 ans
  • Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
  • Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
  • Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
  • Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
  • Le collecteur d'extrémité pivote à 360°.°
  • Les arbres se retirent lorsqu’ils sont pressés contre une rangée de pointes
  • Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
  • Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision ±3,0/±1,0%, ± 1,5/ ± 0,6
Description Style de pointe : 200 μL
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Axypet
Type Pipette multicanaux
Volume (métrique) 20 à 200 μl
Garantie 3 ans