Learn More
CORNING AXYGEN™ Microcentrifugeuse réfrigérée Axyspintrade;
Code produit 15669186 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5/2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15669186 24 x 1,5/2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15669186 Fournisseur CORNING AXYGEN™ Code fournisseur 60105021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6447.53€
    5986.11€ / 1 pièces
    Économisez 461.42€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-03-2027
La microcentrifugeuse réfrigérée CORNING AXYGENtrade; Axyspintrade; est une microcentrifugeuse hautes performances conçue pour traiter rapidement les échantillons.
ulliUtilisation conseillée pour les procédures suivantes :br /ulliPréparation des acides nucléiques et des protéines/liliPurifications/liliExtractions/liliPelletisation/li/ul/liliUn système de réfrigération puissant refroidit jusqu’à 4deg;C en 8 minutes/liliExceptionnellement silencieux et compact/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 13 500 tr/min
FCR max. 17 135 x g
Minuteur 0,5 à 99 min
Comprend Rotor en aluminium 24 x 1,5/2,0 ml, prise UE/RU
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Dimensions (H x l x P) 24,75 x 27,7 x 45 cm
Poids net 20 kg
Plage de températures (métrique) -10 °C à +40 °C