Learn More
Dichlorhydrate AY 9944, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496709 50 mg 50mg
15486709 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65079.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur de signalisation hedgehog (Hh)
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-93-8
Formule moléculaire C22H28Cl2N2·2HCl
Synonyme Dichlorhydrate de 1,4-Bis(2-chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane
Spécification
Quantité 50 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur de signalisation hedgehog (Hh)
Poids de la formule 464,30g/mol
Sensibilité Hygroscopique
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide