Learn More
Ester méthylique de l'acide (aZ)-a-(méthoxyimino)-2-méthylbenzèneacétique-d7, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (alphaZ)-alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic-d7 Acid Methyl Ester |
| CAS | 2734702-92-0 |
| Formule moléculaire | C11H6D7NO3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(12-15-3)11(13)14-2/h4-7H,1-3H3/b12-10-/i1D3,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]C1=C(/C(C(OC)=O)=N/OC)C(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| Nom IUPAC | méthyl (Z)-2-(méthoxyimino)-2-(2-(méthyl-d3)phényl-3,4,5,6-d4)acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.27 |
| Poids de la formule | 214.13 |