Learn More
AZ304, MedChemExpress
Description
AZ304 is an ATP-competitive dual BRAF kinase inhibitor, potently inhibits wild type BRAF, V600E mutant BRAF and wild type CRAF, with IC50s of 79 nM, 38 nM and 68 nM, respectively. AZ304 also has significant effect on other kinases, such as p38 (IC50, 6 nM), CSF1R (IC50, 35 nM). Anti-tumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AZ304 |
| CAS | 942507-42-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H25N5O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (276.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C)C(NC2=C3C=CC(OC)=CC3=NC=N2)=C1)C4=CC=CC(C(C)(C#N)C)=C4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 451.52 |
| Poids de la formule | 451.52 |
| Afficher plus |