missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZ505 ditrifluoroacetate, MedChemExpress

Code produit 16433466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433466 25 mg
16466676 100 mg
16462487 50 mg
16416378 10 mg
16408967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16433466 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15226A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.

AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.

Spécification

Nom chimique ou matériau AZ505 ditrifluoroacetate
CAS 1035227-44-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H40Cl2F6N4O8
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (155.17 mM)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 805.59
Poids de la formule 805.59
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.