Learn More
AZ505 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Description
AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AZ505 ditrifluoroacetate |
| CAS | 1035227-44-1 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C33H40Cl2F6N4O8 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 125 mg/mL (155.17 mM) |
| SMILES | O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 805.59 |
| Poids de la formule | 805.59 |
| Afficher plus |