Learn More
Azadiradione (~90 %), TRC
Code produit 30137193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137193 10 mg 10mg
30134405 5 mg 5mg
30004453 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79734310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26241-51-0
Formule moléculaire C28 H34 O5
Poids moléculaire (g/mol) 450.57
Synonyme (5α,7α,13α,17α)-7-(Acetyloxy)-21,23-epoxy-4,4,8-trimethyl-24-norchola-1,14,20,22-tetraene-3,16-dione
Nom IUPAC [(5R,7R,8R,9R,10R,13S,17R)-17-(3-furyl)-4,4,8,10,13-pentaméthyl-3,16-dioxo-6,7,9,11,12,17-hexahydro-5H-cyclopenta[a]phénanthrène-7-yl] acétate
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2C(C)(C)C(=O)C=C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C(=O)C=C4[C@]13C)c5cocc5
Spécification
Nom chimique ou matériau Azadiradione
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H34O5/c1-16(29)33-23-14-20-25(2,3)22(31)8-11-26(20,4)19-7-10-27(5)21(28(19,23)6)13-18(30)24(27)17-9-12-32-15-17/h8-9,11-13,15,19-20,23-24H,7,10,14H2,1-6H3/t19-,20+,23-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
Poids de la formule 450.2406