Learn More
Azamulin, TRC
Code produit 30012883
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012883 25 mg 25mg
30003644 10 mg 10mg
30009860 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012883 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA80153025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76530-44-4
Formule moléculaire C24 H38 N4 O4 S
Spécification
Nom chimique ou matériau Azamulin
Quantité 25 mg
Conditions d’expédition Room Temperature
Poids de la formule 478.2614
Type de produit Bioactive Small Molecule
Pureté >95% (HPLC)
Poids moléculaire 478.65
Clé InChI FMHQJXGMLMSMLC-WBUYAQKGSA-N
SMILES [H][C@@]12C(=O)CC[C@]11CC[C@@H](C)[C@@]2(C)[C@@H](C[C@@](C)(CC)[C@@H](O)[C@@H]1C)OC(=O)CSC1=NNC(N)=N1
Nom IUPAC (1S,2R,3S,4R,6R,7R,8R,14R)-4-ethyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxotricyclo[5.4.3.0¹,⁸]tetradecan-6-yl 2-[(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetate
Poids moléculaire (g/mol) 478.65