Learn More
Azapérone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15597529 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15597529 1 g 1g
15507539 5 g 5g
15517539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15597529 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460830010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1649-18-9 | C19H22FN3O | 327.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1649-18-9
Formule moléculaire C19H22FN3O
Poids moléculaire (g/mol) 327.40
Numéro MDL MFCD00866692
Clé InChI XTKDAFGWCDAMPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azaperone, stresnil, fluoperidol, suicalm, azaperon, azeperone, eucalmyl, sedaperone vet, azaperona, azaperonum
CID PubChem 15443
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-4-(4-pyridine-2-ylpipérazin-1-yl)butan-1-one
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCN1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azaperone
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, chloroform
Poids de la formule 327.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Azaperone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.