Learn More
Azaperone, TRC
Code produit 30007917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007917 500 mg 500mg
18002450 10 mg 10mg
18060450 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007917 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA802200500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1649-18-9
Formule moléculaire C19 H22 F N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 327.4
Synonyme Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-1-butanone, 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-4-(4-pyridine-2-ylpiperazine-1-yl)butan-1-one
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau Azaperone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
Poids de la formule 327.1747
Pourcentage de pureté >95%