Learn More
Azasetron hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16428338
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16428338
Marque: Medchem Express HYB006810mg
MedChemExpress Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Spécification
Nom chimique ou matériau Azasetron hydrochloride
CAS 123040-16-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H21Cl2N3O3
Quantité 10 mg
Synonyme Y-25130 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (51.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.22 mg/mL (5.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OCC(N2C)=O)C2=CC(Cl)=C1)NC3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 386.27
Poids de la formule 386.27
Pourcentage de pureté 99.78%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.