Learn More
Azasetron hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16464217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16464217 50 mg
16428338 10 mg
16428076 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16464217 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0068
MedChemExpress Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Spécification
Nom chimique ou matériau Azasetron hydrochloride
CAS 123040-16-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H21Cl2N3O3
Quantité 50 mg
Synonyme Y-25130 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (51.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.22 mg/mL (5.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OCC(N2C)=O)C2=CC(Cl)=C1)NC3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 386.27
Poids de la formule 386.27
Pourcentage de pureté 99.78%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation