Learn More
Chlorhydrate d'azasetron, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Azasetron, Hydrochloride |
| CAS | 123040-16-4 |
| Formule moléculaire | C17 H20 Cl N3 O3 . Cl H |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H |
| SMILES | Cl.CN1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)NC3CN4CCC3CC4 |
| Nom IUPAC | N-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il)-6-cloro-4-metil-3-oxo-1,4-benzoxazina-8-carboxamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 386.27 |
| Poids de la formule | 385.096 |